Alcool 3,5-diméthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2594-25G D2594-5G
TCIAD2594-25GEA 172 EUR InStock
TCIAD2594-25G TCIAD2594-5G
Alcool 3,5-diméthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3,5-diméthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: 48…50 °C
Numéro MDL: MFCD00004641
Numéro CAS: 705-76-0
EINECS: 211-888-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98795859116a5fbd8445ed82600108f3fc5724bd&vid=98795859116a5fbd8445ed82600108f3fc5724bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité