Alcool 3,4,5-triméthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1103-25G T1103-500G
TCIAT1103-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAT1103-25G TCIAT1103-500G
Alcool 3,4,5-triméthoxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3,4,5-triméthoxybenzylique
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1,1427 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00060356
Numéro CAS: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f295ced08085a66ca19d3faa5d14b89c3500dbfb&vid=f295ced08085a66ca19d3faa5d14b89c3500dbfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité