2-Méthyl-1-phénylpropane-2-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0783-25ML D0783-500ML D0783-100ML
TCIAD0783-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0783-25ML TCIAD0783-500ML TCIAD0783-100ML
2-Méthyl-1-phénylpropane-2-ol ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-1-phénylpropane-2-ol
Formule: C₆H₅CH₂C(CH₃)(OH)CH₃
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 0,974 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004465
Numéro CAS: 100-86-7
EINECS: 202-896-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac777db219c13ec81e86506d935e238c9a78e573&vid=ac777db219c13ec81e86506d935e238c9a78e573&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité