Alcool 3-phénoxybenzylique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, (3-Phenoxyphenyl)methanol
P0979-25G P0979-500G
TCIAP0979-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAP0979-25G TCIAP0979-500G
Alcool 3-phénoxybenzylique
Alcool 3-phénoxybenzylique
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Point d'ébullition: 300°C
Densité: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004636
Numéro CAS: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a947a8a54bb02894cf026c35722674ba1992ae&vid=e8a947a8a54bb02894cf026c35722674ba1992ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité