Alcool salicylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0223-25G H0223-250G
TCIAH0223-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAH0223-25G TCIAH0223-250G
Alcool salicylique ≥98.0% (par GC)
Alcool salicylique
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82 °C
Densité: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004617
Numéro CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 14,08325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73bdf1956d0177f4dc9495e096085762b0446c81&vid=73bdf1956d0177f4dc9495e096085762b0446c81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité