5-(Hydroxyméthyl)résorcinol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2656-25G D2656-5G
TCIAD2656-25GEA 498 EUR InStock
TCIAD2656-25G TCIAD2656-5G
5-(Hydroxyméthyl)résorcinol ≥97.0% (par GC)
5-(Hydroxyméthyl)résorcinol
Formule: C₇H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00016867
Numéro CAS: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90ac1e467b26fba4210647ca1bdf896dbc88b29&vid=a90ac1e467b26fba4210647ca1bdf896dbc88b29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité