2-Toluènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
T0280-500G T0280-25G
TCIAT0280-500GEA 91.3 EUR InStock
TCIAT0280-500G TCIAT0280-25G
2-Toluènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Toluènesulfonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007934
Numéro CAS: 88-19-7
EINECS: 201-808-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d76beb6168b92d38ecac0e7978edb4d1f62f2c6&vid=8d76beb6168b92d38ecac0e7978edb4d1f62f2c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité