Toluène-4-sulfonate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
T0268-25G T0268-500G
TCIAT0268-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0268-25G TCIAT0268-500G
Toluène-4-sulfonate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Toluène-4-sulfonate d'éthyle
Formule: C₉H₁₂O₃S
MW: 200,26 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009100
Numéro CAS: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03858
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d3529de5c2dfb99c83b8e8acf95170de734a47&vid=25d3529de5c2dfb99c83b8e8acf95170de734a47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 0.5 %
Acid max. 0.3 % (as p-Toluenesulfonic Acid)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité