Toluène-4-sulfonate de sodium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0271-500GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT0271-500G TCIAT0271-25G
Toluène-4-sulfonate de sodium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Toluène-4-sulfonate de sodium
Formule: C₇H₇NaO₃S
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064388
Numéro CAS: 657-84-1
Merck Index: 14,09533
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/70/28994570.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 90.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
Chloride max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité