1-Propyl-4-ethynylbenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethynyl-4-propylbenzene, (4-Propylphenyl)acetylene, 4-n-Propylphenylacetylene, (4-Propylphenyl)ethyne
E0750-25G E0750-5G
TCIAE0750-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAE0750-25G TCIAE0750-5G
1-Propyl-4-ethynylbenzène ≥96.0% (par GC)
1-Propyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₁H₁₂
MW: 144,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173886
Numéro CAS: 62452-73-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c368f23882a3f41fed61ce2d213d702e988b02d0&vid=c368f23882a3f41fed61ce2d213d702e988b02d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité