Alcool 3-benzyloxybenzylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3857-25G B3857-5G
TCIAB3857-25GEA 288 EUR InStock
TCIAB3857-25G TCIAB3857-5G
Alcool 3-benzyloxybenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 3-benzyloxybenzylique
Formule: C₁₄H₁₄O₂
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00004642
Numéro CAS: 1700-30-7
EINECS: 216-931-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc13c8170eb6f8d37fffc20b2c8771bb6a1166c9&vid=bc13c8170eb6f8d37fffc20b2c8771bb6a1166c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité