Alcool 4-benzyloxybenzylique ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1602-10GEA 33 EUR InStock
TCIAB1602-10G TCIAB1602-5G TCIAB1602-25G
Alcool 4-benzyloxybenzylique ≥95.0% (par GC)
Alcool 4-benzyloxybenzylique
Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Point de fusion: 87…88 °C
Numéro MDL: MFCD00004654
Numéro CAS: 836-43-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/64/28933364.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 84.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité