(Biphénylyl-4)-méthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Alcool 4-phénylbenzylique
TCIAH0608-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAH0608-25G
(Biphénylyl-4)-méthanol ≥99.0% (par GC)
(Biphénylyl-4)-méthanol
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: 104…105 °C
Numéro MDL: MFCD00004660
Numéro CAS: 3597-91-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/28970617.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité