Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D3550-25G D3550-5G
TCIAD3550-25GEA 55 EUR InStock
TCIAD3550-25G TCIAD3550-5G
Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD02313742
Numéro CAS: 6613-44-1
EINECS: 413-010-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49dde89c47b6aad3edddbc8b7d545b1e92c77c71&vid=49dde89c47b6aad3edddbc8b7d545b1e92c77c71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité