3'-(Trifluorométhyl)propiophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, m-(Trifluoromethyl)propiophenone
T2404-25G T2404-5G
TCIAT2404-25GEA 317 EUR InStock
TCIAT2404-25G TCIAT2404-5G
3'-(Trifluorométhyl)propiophénone ≥97.0% (par GC)
3'-(Trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00039227
Numéro CAS: 1533-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&vid=6a82cd792bf3466ab804a4f0b18e7293a530ed26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité