Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
B2000-25G B2000-5G
TCIAB2000-25GEA 121 EUR InStock
TCIAB2000-25G TCIAB2000-5G
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₉H₃ClF₆O
MW: 276,57 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Densité: 1,53 g/cm³ (19 °C)
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00000387
Numéro CAS: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc4915fab89f6c436790ef066fd12dd94b7046ae&vid=cc4915fab89f6c436790ef066fd12dd94b7046ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité