Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1342-10G T1342-25G
TCIAT1342-10GEA 53.9 EUR InStock
TCIAT1342-10G TCIAT1342-25G
Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O
Point d'ébullition: 68°C
Densité: 1,2949 g/cm³ (21 °C)
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00004645
Numéro CAS: 349-75-7
EINECS: 206-489-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=898d7d4f78c8347e277ff02e81346fcd9156a0cc&vid=898d7d4f78c8347e277ff02e81346fcd9156a0cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité