Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
T1312-25G T1312-5G
TCIAT1312-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAT1312-25G TCIAT1312-5G
Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique ≥96.0% (par GC)
Alcool 4-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: 23 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004661
Numéro CAS: 349-95-1
EINECS: 206-494-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec205407cef7b67df495fb61d391f9c24d49dc0a&vid=ec205407cef7b67df495fb61d391f9c24d49dc0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité