Alcool 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzylique
Synonyms: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
006410-1G 006410-5G 006410-10G
FLUO006410-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006410-1G FLUO006410-5G FLUO006410-10G
Alcool 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzylique
Alcool 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070808
Numéro CAS: 197239-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité