Alcool 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique
006409-1G 006409-5G 006409-10G
FLUO006409-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006409-1G FLUO006409-5G FLUO006409-10G
Alcool 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique
Alcool 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061166
Numéro CAS: 207981-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité