Alcool 4-tert-butylbenzylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1761-25G B1761-5G
TCIAB1761-25GEA 346 EUR InStock
TCIAB1761-25G TCIAB1761-5G
Alcool 4-tert-butylbenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 4-tert-butylbenzylique
Formule: C₁₁H₁₆O
Point d'ébullition: 238°C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004662
Numéro CAS: 877-65-6
EINECS: 212-894-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&vid=4a7e1a98987dc8e0fe108c63bb5dd0a445f6def7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité