Alcool 4-méthylbenzylique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
M0162-25G M0162-500G M0162-100G
TCIAM0162-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0162-25G TCIAM0162-500G TCIAM0162-100G
Alcool 4-méthylbenzylique ≥99.0% (par GC)
Alcool 4-méthylbenzylique
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: 59 °C
Densité: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Numéro MDL: MFCD00004664
Numéro CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=304e12348e50363487e9c1131f3ef79930748397&vid=304e12348e50363487e9c1131f3ef79930748397&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité