Alcool 4-éthylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Ethylphenyl)methanol
E0704-25G E0704-5G
TCIAE0704-25GEA 248 EUR InStock
TCIAE0704-25G TCIAE0704-5G
Alcool 4-éthylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 4-éthylbenzylique
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Numéro MDL: MFCD00004666
Numéro CAS: 768-59-2
EINECS: 212-198-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a24cde86f03d482303d7d583342684b0c8ccc73c&vid=a24cde86f03d482303d7d583342684b0c8ccc73c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité