Benzène-1,4-diméthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0605-25G D0605-500G D0605-100G
TCIAD0605-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD0605-25G TCIAD0605-500G TCIAD0605-100G
Benzène-1,4-diméthanol ≥99.0% (par GC)
Benzène-1,4-diméthanol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 329 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…117 °C
Numéro MDL: MFCD00004665
Numéro CAS: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64efb5370ee46d1cca111192a39cdba1bcd238fa&vid=64efb5370ee46d1cca111192a39cdba1bcd238fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité