4,4'-Di-tert-butylbiphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4'-Di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
D2450-25G D2450-5G
TCIAD2450-25GEA 151 EUR InStock
TCIAD2450-25G TCIAD2450-5G
4,4'-Di-tert-butylbiphényle ≥98.0% (par GC)
4,4'-Di-tert-butylbiphényle
Formule: C₂₀H₂₆
MW: 266,43 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127 °C
Densité: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008834
Numéro CAS: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5edeb06531bdf830daa6aa3f12c1b18e8ab89eb&vid=e5edeb06531bdf830daa6aa3f12c1b18e8ab89eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité