3,3'-Diméthylbiphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3'-Bitolyl, 3,3'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
D1430-25ML D1430-5ML
TCIAD1430-25MLEA 327 EUR InStock
TCIAD1430-25ML TCIAD1430-5ML
3,3'-Diméthylbiphényle ≥98.0% (par GC)
3,3'-Diméthylbiphényle
Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Densité: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00008534
Numéro CAS: 612-75-9
EINECS: 210-319-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6acbba83b0cb66caed2944442f27804eb150043&vid=e6acbba83b0cb66caed2944442f27804eb150043&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité