4,4'-Diméthylbiphényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Bitolyl, 4,4'-Dimethyldiphenyl
D1234-1G D1234-25G D1234-5G
TCIAD1234-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1234-1G TCIAD1234-25G TCIAD1234-5G
4,4'-Diméthylbiphényle ≥97.0% (par GC)
4,4'-Diméthylbiphényle
Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…122 °C
Densité: 1,102 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008545
Numéro CAS: 613-33-2
EINECS: 210-337-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d10d755679b49455b5b2ed5bec69515ab03531cb&vid=d10d755679b49455b5b2ed5bec69515ab03531cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité