2',4'-Diméthylacétophénone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,4-Dimethylphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dimethylacetophenone, 2,4-Dimethylacetophenon
D1879-25ML D1879-5ML
TCIAD1879-25MLEA 81.4 EUR InStock
TCIAD1879-25ML TCIAD1879-5ML
2',4'-Diméthylacétophénone ≥95.0% (par GC)
2',4'-Diméthylacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Densité: 1,0121 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00003571
Numéro CAS: 89-74-7
EINECS: 201-935-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c0032cb990be607734f817e083e9da464d33b9&vid=b5c0032cb990be607734f817e083e9da464d33b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité