2',5'-Diméthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1880-25ML D1880-250ML
TCIAD1880-25MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAD1880-25ML TCIAD1880-250ML
2',5'-Diméthylacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',5'-Diméthylacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,0154 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00014988
Numéro CAS: 2142-73-6
EINECS: 218-399-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8971d7133507be37eab8f84f2a11f279050a76&vid=8a8971d7133507be37eab8f84f2a11f279050a76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité