Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB1752-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB1752-5G
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique


Formule: C₉H₆F₆O
MW: 244,14 g/mol
Point de fusion: 53…54 °C
Numéro MDL: MFCD00009907
Numéro CAS: 32707-89-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/96/28933496.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité