Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T0459-25G T0459-500G
TCIAT0459-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT0459-25G TCIAT0459-500G
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302,87 g/mol
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007433
Numéro CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c965f922dc1c18b2be82a2af42a209d682f9cfb&vid=8c965f922dc1c18b2be82a2af42a209d682f9cfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité