2',4',6'-Triméthylacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethan-1-one
T1117-25ML T1117-5ML
TCIAT1117-25MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAT1117-25ML TCIAT1117-5ML
2',4',6'-Triméthylacétophénone ≥97.0% (par GC)
2',4',6'-Triméthylacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Densité: 0,975 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008735
Numéro CAS: 1667-01-2
EINECS: 216-783-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebbf8cf43ca50523ae7348c30ea646f54130d9f1&vid=ebbf8cf43ca50523ae7348c30ea646f54130d9f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité