Alcool 2,4,6-triméthylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2,4,6-Trimethylphenyl)methanol, Mesitylmethanol
T1905-25G T1905-5G
TCIAT1905-25GEA 312 EUR InStock
TCIAT1905-25G TCIAT1905-5G
Alcool 2,4,6-triméthylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2,4,6-triméthylbenzylique
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: 88 °C
Numéro MDL: MFCD00014422
Numéro CAS: 4170-90-5
EINECS: 224-032-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=412b933f0a22620cac643469faf0f4c1715266b4&vid=412b933f0a22620cac643469faf0f4c1715266b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité