2,2'-Dibromobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC21000400EA 89.3 EUR InStock
EHERC21000400
2,2'-Dibromobiphényle
2,2'-Dibromobiphényle
Formule: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093707
Numéro CAS: 13029-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité