Salicylate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
S0009-25G S0009-500G
TCIAS0009-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0009-25G TCIAS0009-500G
Salicylate de benzyle ≥99.0% (par GC)
Salicylate de benzyle
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: 23.9 °C
Densité: 1,1755 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 184°C
Numéro MDL: MFCD00020034
Numéro CAS: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Merck Index: 14,01144
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e164b2c13df5521ec68130680e1e7b0097c4aec2&vid=e164b2c13df5521ec68130680e1e7b0097c4aec2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité