4,4'-Diiodobiphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2315-25G D2315-250G
TCIAD2315-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD2315-25G TCIAD2315-250G
4,4'-Diiodobiphényle ≥98.0% (par GC)
4,4'-Diiodobiphényle
Formule: C₁₂H₈I₂
MW: 406 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001057
Numéro CAS: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
ONU: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42a9410f18f4580b303e4d8f0e2cdc1f9eff38e7&vid=42a9410f18f4580b303e4d8f0e2cdc1f9eff38e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 209.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité