2-Nitrobiphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0194-25G N0194-500G
TCIAN0194-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAN0194-25G TCIAN0194-500G
2-Nitrobiphényle ≥98.0% (par GC)
2-Nitrobiphényle
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 36 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007126
Numéro CAS: 86-00-0
EINECS: 201-646-8
Merck Index: 14,06591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55755293fc9731b83d6a44ea072c6b970f290ecf&vid=55755293fc9731b83d6a44ea072c6b970f290ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité