2,2'-Dihydroxybiphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
B0813-25G B0813-500G B0813-100G
TCIAB0813-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB0813-25G TCIAB0813-500G TCIAB0813-100G
2,2'-Dihydroxybiphényle ≥98.0% (par GC)
2,2'-Dihydroxybiphényle
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 325°C
Point de fusion: 106…109 °C
Densité: 1,342 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002210
Numéro CAS: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7892850df32fc743825b01a57b463affe4f9582&vid=b7892850df32fc743825b01a57b463affe4f9582&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité