Biphényle-4,4'-diol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
B0464-25G B0464-500G B0464-100G
TCIAB0464-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB0464-25G TCIAB0464-500G TCIAB0464-100G
Biphényle-4,4'-diol ≥99.0% (par GC)
Biphényle-4,4'-diol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 281°C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002348
Numéro CAS: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c59281d88dfe5552b976e1b7bf0fd5ac5764927&vid=9c59281d88dfe5552b976e1b7bf0fd5ac5764927&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité