Chromanne-4-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1175-25G C1175-5G
TCIAC1175-25GEA 118 EUR InStock
TCIAC1175-25G TCIAC1175-5G
Chromanne-4-one ≥98.0% (par GC)
Chromanne-4-one
Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: 39 °C
Densité: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006840
Numéro CAS: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf16ef099410e4bce797962951290d0763a8e64&vid=7cf16ef099410e4bce797962951290d0763a8e64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité