Chlorure de cyclopentanecarbonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2391-25G C2391-5G
TCIAC2391-25GEA 200 EUR InStock
TCIAC2391-25G TCIAC2391-5G
Chlorure de cyclopentanecarbonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de cyclopentanecarbonyle
Formule: C₆H₉ClO
Point d'ébullition: 161°C
Densité: 1,1002 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001370
Numéro CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29e01436f112b4158e09a3218c025d1b2ea54bd7&vid=29e01436f112b4158e09a3218c025d1b2ea54bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité