cis-1,2-Cyclohexanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1802-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAC1802-1G
cis-1,2-Cyclohexanediol ≥98.0% (par GC)
cis-1,2-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: 98…101 °C
Numéro MDL: MFCD00064944
Numéro CAS: 1792-81-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/88/28938988.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité