Ethynylcyclopropane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopropylacetylene
H53440.06 H53440.14 H53440.22
H53440.06EA 53.4 EUR InStock
H53440.06 H53440.14 H53440.22
Ethynylcyclopropane ≥97%
Ethynylcyclopropane
Purity: 97% CAS No.: 6746-94-7 Molecular Formula: C5H6 Formula Weight: 66.10 Flash Point: -17°(-1°F) Refractive Index: 1.429 Boiling Point: 51° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD02181090
Formule: C₅H₆
MW: 66,1 g/mol
Point d'ébullition: 51 °C
Densité: 0.781
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181090
Numéro CAS: 6746-94-7
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité