Ethynylcyclopropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclopropylacetylene
C1984-25G C1984-5G
TCIAC1984-25GEA 126 EUR InStock
TCIAC1984-25G TCIAC1984-5G
Ethynylcyclopropane ≥98.0% (par GC)
Ethynylcyclopropane
Formule: C₅H₆
MW: 66,1 g/mol
Point d'ébullition: 52°C
Point d'éclair: -17°C
Numéro MDL: MFCD02181090
Numéro CAS: 6746-94-7
EINECS: 425-430-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=549597246b1b4f65be87659a9bbd072233ab373b&vid=549597246b1b4f65be87659a9bbd072233ab373b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité