2-Cyclohexyléthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0582-25ML C0582-500ML
TCIAC0582-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAC0582-25ML TCIAC0582-500ML
2-Cyclohexyléthanol ≥98.0% (par GC)
2-Cyclohexyléthanol
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 206°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001525
Numéro CAS: 4442-79-9
EINECS: 224-672-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8f004c4b83c3db8c18acf4bb5e92121737fbc66&vid=e8f004c4b83c3db8c18acf4bb5e92121737fbc66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité