2-Cyclopentène-1-one ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0794-25ML C0794-5ML
TCIAC0794-25MLEA 180 EUR InStock
TCIAC0794-25ML TCIAC0794-5ML
2-Cyclopentène-1-one ≥96.0% (par GC)
2-Cyclopentène-1-one
Formule: C₅H₆O
Point d'ébullition: 64 °C (1013 hPa)
Densité: 0,989 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001401
Numéro CAS: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&vid=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité