3-Amino-2-cyclohexène-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1936-25G A1936-5G
TCIAA1936-25GEA 216 EUR InStock
TCIAA1936-25G TCIAA1936-5G
3-Amino-2-cyclohexène-1-one ≥98.0% (par GC)
3-Amino-2-cyclohexène-1-one
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00013783
Numéro CAS: 5220-49-5
EINECS: 226-014-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251f0d04f36a6419901dc4215004ebb7fc49de3b&vid=251f0d04f36a6419901dc4215004ebb7fc49de3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 127.0 to 134.0 deg-C
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité