2-Cyclohexène-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohex-2-ene-1-ol, Cyclohex-2-enol
C0816-25ML C0816-5ML
TCIAC0816-25MLEA 422 EUR InStock
TCIAC0816-25ML TCIAC0816-5ML
2-Cyclohexène-1-ol ≥95.0% (par GC)
2-Cyclohexène-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Densité: 0,9865 g/cm³ (23 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00001570
Numéro CAS: 822-67-3
EINECS: 212-501-3
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e41adf66d457ae74127235e5b85919bd2dc6a998&vid=e41adf66d457ae74127235e5b85919bd2dc6a998&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité