3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1043-25G M1043-5G
TCIAM1043-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAM1043-25G TCIAM1043-5G
3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Point de fusion: 198…199 °C
Densité: 0,9791 g/cm³ (10 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00001581
Numéro CAS: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7f775eecfe967afccd0d2be4c7e8348538d7f46&vid=f7f775eecfe967afccd0d2be4c7e8348538d7f46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité