3-Méthyl-2-cyclopentène-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
M0956-25ML M0956-100ML
TCIAM0956-25MLEA 141 EUR InStock
TCIAM0956-25ML TCIAM0956-100ML
3-Méthyl-2-cyclopentène-1-one ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-2-cyclopentène-1-one
Formule: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001403
Numéro CAS: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9731a583f8ed11754e45baea4871396d9a5bf12d&vid=e556c06239b183b432e2dca0f509387e164fe1f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité